916056
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 5 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Sinônimo(s):
Platinum nanoparticles, PtNP
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanospheres
Nível de qualidade
concentração
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
diâmetro
5 nm
grupo funcional
citrate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)