697257
Copper(I) cyanide di(lithium chloride) complex solution
in anhydrous tetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Copper(I) cyanide di(lithium chloride)
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
concentração
in anhydrous tetrahydrofuran
densidade
0.999 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.[Cu]C#N
InChI
1S/CN.2ClH.Cu.2Li/c1-2;;;;;/h;2*1H;;;/q;;;;2*+1/p-2
chave InChI
QGXKBLXNBYNHBV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?