224308
Dilithium tetrachlorocuprate(II) solution
0.1 M in THF
Sinônimo(s):
Copper dilithium tetrachloride, Dilithium tetrachlorocuprate(2-), Lithium Tetrachlorocuprate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
concentração
0.1 M in THF
densidade
0.91 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
chave InChI
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?