225908
Allylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
Allyl magnesium chloride, Allylchloromagnesium, Allylmagnesium chloride, Chloro-2-propen-1-ylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Antipsychotic clopixol.
- Polysilane–crown ether polymer (PSEC) using hexachloroplatinic acid as a catalyst.
- 1,7-disubstituted-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinesfrom 3,4-dihydroisoquinoline.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.