419532
2-Methylallylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(2-Methyl-2-propenyl)magnesium chloride, Chloro(2-methyl-2-propenyl)magnesium, Chloro(2-methylallyl)magnesium, Methallylmagnesium chloride
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.915 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?