Documentos Principais
773530
Sigma-Aldrich
2-Methylallylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BrMg
Peso molecular:
159.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PGVHQMHLQMUDPY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Grignard reagent used in nucleophilic addition and substitution reactions.
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)