364649
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.931 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
It can be used in:
- Grignard metathesis reaction of 2,5-dibromo-3-hexylthiophene to form 2-bromo-5-magnesiobromo-3-hexylthiophene.
- A key step for the asymmetric synthesis of sulfinyl transfer agents using cinchona alkaloids quinine and quinidine as chiral auxiliaries.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?