291005
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
BuMgCl
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.962 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.
- For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?