224499
tert-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.828 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the Fe-catalyzed cross-coupling reaction with chloroenynols.
- To synthesize alkyne-terminated polyhexylthiophenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?