181366
Poly(4-bromostyrene)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Sinônimo(s):
4-Bromostyrene homopolymer, p -Bromostyrene homopolymer, Poly(p -bromostyrene)
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~65,000 by GPC
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?