436224
Poly(4-vinylphenol)
average Mw ~25,000
Sinônimo(s):
PVP, Poly(4-hydroxystyrene)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
intrinsic viscosity parameters α=0.50, k=9.71 × 10-4 dL/g 25°C, in THF
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average Mw ~25,000
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidade intrínseca
(α=0.50, k=9.71 × 10-4)
pf
360 °C (dec.)
temperatura de transição
Tg 130-185 °C
solubilidade
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
chave InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
436224-25G | 4061832115528 |
436224-5G | 4061838054142 |