474576
Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate)
Sinônimo(s):
PVP-co-PMMA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
monomer molar fraction = ~ 50%
Formulário
solid
peso molecular
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
224 °C (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
chave InChI
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
581.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
305 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.