Documentos Principais
181560
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Sinônimo(s):
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
50 mol % butyl methacrylate
Formulário
powder
peso molecular
average Mw ~354,000 by GPC
viscosidade inerente
0.54 dL/g(lit.)
temperatura de transição
Tg 35 °C
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
chave InChI
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Aplicação
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)