Documentos Principais
703567
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium bromide solution
greener alternative
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
147.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Aplicação
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Informações legais
Product of Albemarle US Inc
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)