335363
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II)
Sinônimo(s):
(1,3-dppp)NiCl2, 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride, Ni(dppp)Cl2
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
213 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
ZBQUMMFUJLOTQC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of block-copolythiophenes
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
- Solid state metathesis polycondensation
- Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
- Diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A
- Transfer condensation polymerization of conjugated polymers
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
335363-1G | |
335363-25G | 4061833546789 |
335363-5G | 4061826739839 |