911534
(4,4′-dMeObpy)NiCl2
Sinônimo(s):
4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine nickel (II) chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
911534-1G | 4061841231806 |
911534-250MG | 4061841231813 |