Documentos Principais
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
Sinônimo(s):
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Cl2N2Ni
Número CAS:
Peso molecular:
285.78
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Aplicação
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic