Key Documents
917982
Sigma-Aldrich
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
Sinônimo(s):
(NiCl2(py)4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20Cl2N4Ni
Número CAS:
Peso molecular:
446.00
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
chave InChI
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)