Documentos Principais
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H22N2NiO4
Número CAS:
Peso molecular:
509.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C24H16N2.2C2H4O2.Ni/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;2*1-2(3)4;/h1-16H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
chave InChI
DONATKZVTHVGHJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
Atenção
Store under N2 atmosphere
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
902993-250MG