Documentos Principais
907111
Sigma-Aldrich
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
Sinônimo(s):
(bpp)NiBr2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9Br2N5Ni
Número CAS:
Peso molecular:
429.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni+].[Br-].Br.[n]3(nccc3)c1nc(ccc1)[n]2nccc2
InChI
1S/C11H9N5.2BrH.Ni/c1-4-10(15-8-2-6-12-15)14-11(5-1)16-9-3-7-13-16;;;/h1-9H;2*1H;/q;;;+1/p-1
Aplicação
Precatalyst for alkyl-alkyl cross-coupling; reductive cross-coupling of styrenyl aziridines, dialkyl ether formation, reductive amination.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Christoph Heinz et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(6), 2292-2300 (2018-01-18)
This report describes a three-component, Ni-catalyzed reductive coupling that enables the convergent synthesis of tertiary benzhydryl amines, which are challenging to access by traditional reductive amination methodologies. The reaction makes use of iminium ions generated in situ from the condensation