900724
Molybdenum disulfide
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Sinônimo(s):
2D Dispersion, MoS2 Dispersion nonionic surfactant, MoS2 Dispersion with Pluronic F87, Moly sulfide
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.1-0.5 mg/mL in H2O
tamanho de partícula
≤500 nm
pb
100 °C (water)
densidade
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
InChI
1S/Mo.2S
chave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)