901797
Molybdenum disulfide suspension
Sinônimo(s):
2D-Moly sulfide dispersion, 2D-Molybdenum disulfide dipsersion with nonionic surfactant, 2D-Molybdenum disulfide dispersion, Moly sulfide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
50-1000 nm
thickness < 3 layers
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1 mg/mL in H2O
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)