Key Documents
917745
Sigma-Aldrich
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2
Sinônimo(s):
Nickel(2+), tetraaqua[4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-κN1,κN1′]-, chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32Cl2N2NiO4
Número CAS:
Peso molecular:
470.06
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2 is a Ni precatalyst used in a series of Ni/photoredox dual catalysis cross-coupling reactions. These transformations include the decarboxylative coupling of oxetanyl amino acids with aryl halides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dual Photoredox/Nickel-Catalyzed Conversion of Aryl Halides to Aryl Aminooxetanes: Computational Evidence for a Substrate-Dependent Switch in Mechanism.
Kolahdouzan K, et al.
ACS Catalysis, 10(1), 405-411 (2020)