Documentos Principais
567671
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylphosphine)nickel(II)
97%
Sinônimo(s):
Bis(trimethylphosphine)nickel dichloride
About This Item
Fórmula linear:
[((CH3)3P)]2NICl2
Número CAS:
Peso molecular:
281.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
194-199 °C (lit.)
λmax
244 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]Cl.CP(C)C.CP(C)C
InChI
1S/2C3H9P.2ClH.Ni/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
KYHNNWWCXIOTKC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst for:
  • Wenkert arylation of thiophene with aryl Grignard reagents
  • Regioselective [2+2+2] cycloaddition of carboryne with alkynes to give benzocarborane compounds
  • Kumada-Corriu cross coupling of Grignard reagents
  • Borylation of aryl chlorides
  • Reductive aldol cyclization-lactonization
  • Arylcyanation of alkynes
  • Alkynylation of benzonitriles via C-C bond activation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies