Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529
densidade
1.240 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-12-10(9)11/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.