Documentos Principais
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BrS
Número CAS:
Peso molecular:
247.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5265
densidade
1.2225 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)