Documentos Principais
470554
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
97%
Sinônimo(s):
Ni(dppf)Cl2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H28Cl2FeNiP2
Número CAS:
Peso molecular:
683.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)