Documentos Principais
479683
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3535133
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.967 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)