250627
Chlorotriisopropoxytitanium(IV)
95%
Sinônimo(s):
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
Ensaio
95%
forma
liquid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pf
35-40 °C
densidade
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
chave InChI
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sustainable, environment-friendly, and clean energy sources with sufficiently high production efficiency for practical application are highly desirable to meet the energy challenge of the 21st century due to the world′s increasing energy demand.
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.