333972
Zirconium(IV) propoxide solution
70 wt. % in 1-propanol
Sinônimo(s):
Tetrapropyl zirconate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
composição
Zr, 18.1-22.3% gravimetric
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
concentração
70 wt. % in 1-propanol
índice de refração
n20/D 1.451
p.e.
208 °C/0.1 mmHg
densidade
1.044 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Zr/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
333972-100ML | 4061826737668 |
333972-500ML | 4061826737675 |
333972-5L | |
333972-5ML |