560030
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
81 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
chave InChI
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.