Documentos Principais
667943
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) n-butoxide
Sinônimo(s):
n-Butoxy hafnium, Tetrabutoxyhafnium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H36HfO4
Número CAS:
Peso molecular:
470.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
adequação da reação
core: hafnium
reagent type: catalyst
densidade
1.2376 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[Hf](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
LTBRWBUKPWVGFA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hafnium(IV) n-butoxide is an organometal oxide widely used in the preparation of Hafnium nanomaterials and as a catalyst in polymerization reactions.
Aplicação
Hafnium(IV) n-butoxide can be used:
  • As a sol-gel precursor to synthesize hafnium oxide(HfO2) ultra-thin films with enhanced dielectric properties.
  • As a transesterification catalyst for the synthesis of poly(butylene succinate) (PBS).
  • As a precursor to fabricate BaHfO3(Barium hafnate) perovskitenanocrystals for various electronic applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)