Documentos Principais
445541
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) tert-butoxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Sinônimo(s):
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
About This Item
Fórmula linear:
Hf[OC(CH3)3]4
Número CAS:
Peso molecular:
470.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: hafnium
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
90 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
chave InChI
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sean W Depner et al.
ACS nano, 8(5), 4678-4688 (2014-04-23)
We demonstrate that the degree of branching of the alkyl (R) chain in a Hf(OR)4 precursor allows for control over the length of HfO2 nanocrystals grown by homocondensation of the metal alkoxide with a metal halide. An extended nonhydrolytic sol-gel
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKUGTIN
445541-1G
445541-5G4061838147141