590592
Hafnium(IV) chloride
purified by sublimation, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hafnium tetrachloride, Tetrachlorohafnium
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
purificado por
sublimation
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- To synthesize α-aminophosphonates via the one-pot three-component reaction of aldehyde, amine, and phosphite.
- For the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids.
- For parallel synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles from N-substituted phenylenediamines and aldehydes.
- A precursor to prepare hafnium oxide nanoparticles via sol-gel method.
- A starting material to synthesize bulky guanidinato hafnium(iv) chloridecomplexes.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.