243493
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
Sinônimo(s):
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
powder and chunks
composição
Degree of hydration, ~6
cor
white
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
chave InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films,
- silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?