Documentos Principais
380679
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
ZrO(NO3)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Degree of hydration, ~1
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
chave InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Indoles and aldehydes can undergo condensation reaction in the presence of zirconium (IV) oxynitrate hydrate to form bis- or tris(indolyl)methane products, which can undergo dehydrogenation to yield conjugated chromophores to be used as pH indicators (pH range 8–10).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
380679-10G4061831960525
380679-50G4061833597279