326127
Indium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
chave InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?