202754
Barium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dinitrate, Barium(2+)dinitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: barium
Impurezas
≤3% water
pf
592 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Sr: <5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
pyrotechnic oxidant
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
202754-25G | 4061838765246 |
202754-100G | 4061838765239 |