grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
pf
592 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
traços de cátion
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines.
- A promoter precursor in ammonia synthesis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1