Documentos Principais
1.07872
Supelco
Nitrato de estrôncio
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Nitrato de estrôncio
About This Item
Fórmula linear:
Sr(NO3)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-131-9
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
2750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
645 °C/1013 hPa
pf
570 °C
solubilidade
660 g/L
densidade
2.986 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sr](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Síntese e análise antimicrobiana de nanoestruturas de fosfato de cálcio substituído por estrôncio na área de superfície alta para regeneração óssea: O estudo analisa o potencial do nitrato de estrôncio na regeneração óssea através da síntese de nanoestruturas de fosfato de cálcio substituído por estrôncio de alta área de superfície com propriedades antimicrobianas (Anwar et al., 2023).
  • Deposição com assistência eletroquímica do fosfato de magnésio modificado por estrôncio em superfícies de titânio: O artigo descreve o uso de nitrato de estrôncio na criação de revestimentos em superfícies de titânio para aplicações biomédicas aprimoradas, melhorando as propriedades do material através de técnicas de deposição eletroquímica (Meininger et al., 2016).
  • Produção de Y-86 e outros radiometais para fins de pesquisa usando um sistema de destino de solução: Este estudo envolve o uso de nitrato de estrôncio na produção de radiometais, incluindo Y-86, para diversos fins de pesquisa e diagnóstico, empregando um sistema-alvo de solução para síntese efetiva (Oehlke et al., 2015).
  • Fabricação baseada em modelo de nanotubos SrTiO3 e BaTiO3: A pesquisa discute a utilidade do nitrato de estrôncio na fabricação baseada em modelos de nanotubos, especificamente SrTiO3 e BaTiO3, que são fundamentais para o aprimoramento das propriedades materiais em diversas aplicações industriais e tecnológicas (Chen et al., 2009).
Nota de análise
Teor (complexométrico): ≥ 99,0%
valor de pH (5 %; água): 5,0-7,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Ba (bário): ≤ 0,01%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0002%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1