Documentos Principais
1.01063
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Aluminium nitrate nonahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Al(NO3)3 · 9 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
375.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
236-751-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.5% (complexometric)
Formulário
solid
potência
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
73 °C
solubilidade
41.9 g/L
densidade
1.72 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
880 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: This application highlights the use of arsenic tests in developing sensitive chemosensors that are crucial for monitoring arsenic levels in various environments, ensuring public health and safety (Dhanasekaran K et al., 2024).
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash