229415
Aluminum nitrate nonahydrate
99.997% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.997% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
Impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
135 °C (lit.)
pf
73 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: very soluble(lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- AlF3-coated LiCoO2, which is used to prepare a blend composite cathode with Li [Ni1/3Co1/3Mn1/3] O2 for Li-ion batteries.
- Disperse alumina.
- Alumina gel by sol-gel method and pure gamma alumina by hydrolysis.
- Nanocrystalline ZnAl2O4 by hydrothermal method.
- Magnesium aluminum layered hydroxides which are applicable as nanocontainers of corrosion inhibitors for protective organic coatings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?