237973
Aluminum nitrate nonahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Aluminium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
pf
73 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: 0.005%
Fe: ≤0.002%
K: 0.002%
Mg: 0.001%
Na: 0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- β-Amino carbonyl compounds via one-pot Mannich reaction.
- Bis(indolyl)methanes via electrophilic substitution reaction of indoles with aromatic aldehydes.
- 3,4-Dihydropyrimidinones via solvent-free Biginelli reaction.
Características e benefícios
- Easily recoverable through simple phase separation
- Reusable without a distinct loss of catalytic activity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?