237175
Magnesium nitrate hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
6 (vs air)
Ensaio
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
Formulário
solid
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
pf
89 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the synthesis of magnesium oxide (MgO) nanopowder by thermal plasma method.
- As a starting material in the synthesis of magnesium nitrate – alumina composite [(1-x) Mg (NO3)2 – xAl2O3] via sol-gel method.
- As a starting material for the synthesis of Mg-Al spinel precursors, required for the preparation of magnesium aluminate spinel (MgAl2O4) powder.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?