M5296
Magnesium nitrate hexahydrate
BioXtra, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98%
forma
solid
Impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
pf
89 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ba: <0.005%
Ca: <0.03%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mn: <0.0005%
NH4+: <0.003%
Na: <0.005%
Pb: <0.0005%
Sr: <0.005%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1