Documentos Principais
106331
SAFC
Albumina
recombinant human albumin
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
rHSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (low bioburden)
Formulário
liquid
peso molecular
monomer ~67 kDa
Parâmetros
2-8 °C temp. range
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
recombinant human albumin, expressed in Pichia pastoris
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
media manufacturing supplement
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Características e benefícios
safe and suitable NAO recombinant supplement
Embalagem
  • 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
  • 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
Outras notas
Product is manufactured in a facility adhering to Good Manufacturing Practices.
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Atenção
do not freeze
Informações legais
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3