Documentos Principais
A7223
Sigma-Aldrich
Albumina
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
rHSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
peso molecular
monomer ~67 kDa
concentração
5% in aqueous buffer
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
This recombinant variant is recommended for use in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research; cell culture; drug delivery research; and cryopreservation of cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
propriedades físicas
Recombinant construct with N-terminal deletion of Asp. Structurally equivalent to native albumin by x-ray crystallography. The N-terminal Asp is the principal Cu2+ and Ni2+ chelation site; its deletion eliminates an important antigenic determinant, and the protein is hypoallergenic. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 4 mM sodium caprylate and 4 mM N-acetyltryptophan.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Informações legais
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Albumina for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0900000
Albumina
Albumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A1653
Albumina
Lien-Yu Hung et al.
Biomicrofluidics, 12(5), 054108-054108 (2018-10-23)
Cancer is the most serious disease worldwide, and ovarian cancer (OvCa) is the second most common type of gynecological cancer. There is consequently an urgent need for early-stage detection of OvCa, which requires affinity reagent biomarkers for OvCa. Systematic evolution
Jay Jagannathan et al.
Journal of neurosurgery, 109(3), 547-552 (2008-09-02)
Convection-enhanced delivery (CED) is increasingly used to investigate new treatments for central nervous system disorders. Although the properties of CED are well established in normal gray and white matter central nervous system structures, the effects on drug distribution imposed by
Mauricio Sendeski et al.
Radiology, 251(3), 697-704 (2009-04-16)
To determine whether a type of contrast medium (CM), iodixanol, modifies outer medullary descending vasa recta (DVR) vasoreactivity and nitric oxide (NO) production in isolated microperfused DVR. Animal handling conformed to the Animal Care Committee Guidelines of all participating institutions.
Abdullah Hussain et al.
Immunology, 128(2), 236-244 (2009-09-11)
Anti-proteinase 3 antibodies are implicated in the pathogenesis of small vessel vasculitis. These are primarily immunoglobulin G (IgG), with different subclasses predominating at different stages of disease. However, little is known of their respective roles in pathogenesis. We have previously