A6272
Albumin from rat serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
RSA, Rat albumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... ALB(24186)
Aplicação
- in sulfo-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic,acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt (SMCC) derivatization studies
- as a component of dispersion media for the suspension of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)
- as a macromolecular probe in microvascular solute flux measurements
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)