126658
Albumin, Human Serum, Fraction V, High Purity
Sinônimo(s):
Albumin, Human Serum, Fraction V, High Purity
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
pI
4.7
solubilidade
aqueous buffer: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3