12666
Albumin, Human Serum, Fraction V, Low Heavy Metals
Sinônimo(s):
Albumin, Human Serum, Fraction V, Low Heavy Metals
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 8468
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤5.0% Ash
≤6% moisture
pI
4.7
solubilidade
water: 50 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in double buffer and milliQ-water for in vivo
- in serum-free media for polarized secretion assays in human dermal microvascular endothelial cells
- as a supplement in sodium phosphate buffer for the reconstitution of hormone lysis samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3